Vai a
SFUKB
Roche
KAPA SYBR™ FAST
suitable for qPCR, 2 ×, Universal
Sinonimo/i:
SYBR, qPCR
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
Voi/SKUDisponibilitàPrezzo
1 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 120.00
5 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 522.00
10 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 951.00
50 mL
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
CHF 2970.00
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
CHF 120.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
​
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 1000 reactions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 5000 reactions
shelf life
≤12 mo.
feature
dNTPs included, hotstart
packaging
kit of 1 mL (100 x 20 μL rxn; KK4600), kit of 10 mL (1000 x 20 μL rxn; KK4602), kit of 5 mL (500 x 20 μL rxn; KK4601), kit of 50 mL (5000 x 20 μL rxn; KK4618)
manufacturer/tradename
Roche
concentration
2 ×
technique(s)
qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
input
purified DNA
compatibility
for use with Agilent Mx3000P, for use with Agilent Mx3005P, for use with Agilent Mx4000, for use with Applied Biosystems® 5700, for use with Applied Biosystems® 7000, for use with Applied Biosystems® 7300, for use with Applied Biosystems® 7500, for use with Applied Biosystems® 7700, for use with Applied Biosystems® 7900HT, for use with Applied Biosystems® ViiA 7, for use with QuantStudio™, for use with StepOne™, for use with StepOnePlus™
detection method
SYBR™ Green
storage temp.
−20°C
General description
I kit per PCR quantitativa KAPA SYBR™ FAST qPCR contengono la prima DNA polimerasi ingegnerizzata mediante il metodo dell′evoluzione diretta per una maggiore tolleranza nei confronti dell′inibizione causata dal colorante SYBR Green I.
La migliore robustezza, processività e velocità dei kit KAPA SYBR FAST qPCR hanno come risultato alte efficienze di amplificazione che consentono una quantificazione relativa più accurata nelle analisi di espressione genica. I kit KAPA SYBR FAST qPCR sviluppati per offrire prestazioni migliori in condizioni di real -time PCR stringenti, assicurano notevoli miglioramenti in termini di rapporto segnale/rumore (fluorescenza), cicli di quantificazione (Cq), linearità e sensibilità.
Application
KAPA SYBR™ FAST è stato usato in:
  • Espressione genica
  • Validazione abbattimento genico
  • Validazione Microarray
  • Analisi ChIP
  • Rivelazione di basse copie
  • Quantificazioni assolute di librerie NGS
  • PCR quantitativa in tempo reale
Features and Benefits
Quantificare variazioni nell′espressione genica più accuratamente.
  • L′alta efficienza della reazione fra 95 e 105% migliora l′accuratezza e la riproducibilità.
  • Efficienza uniforme in un vasto intervallo di contenuti in GC e lunghezze amplicon.
Rivelare bassa copia e bersagli difficili in modo riproducibile
  • La processività migliorata risulta in punteggi Cq raggiunti più rapidamente-
  • Rivelazione in fluorescenza più sensibile per bersagli con vari contenuti di AT e GC.
  • Nuovo enzima resistente all′inibizione SYBR.
PCR in tempo reale completa in appena 40 minuti
  • Tempi di processo più brevi del 55% con protocollo di ciclizzazione veloce.
  • Mantenere le alte prestazioni passando da protocolli standard a protocolli veloci.
Note Rapide:
  • Questo kit contiene un enzima ingegnerizzato e ottimizzato per qPCR facente uso della chimica del colorante SYBR Verde I.
  • La miscela madre 2x contiene un tampone esclusivo. Insieme con il nuovo enzima questo migliora l′efficienza dell′amplificazione di bersagli ricchi in GC e AT.
  • Una denaturazione iniziale di 20 secondi a 95 °C è sufficiente per l′attivazione dell′enzima. Nel caso di stampi complessi si raccomanda una denaturazione iniziale di 3 minuti.
  • Per ciclizzazioni a tre stadi, usare 20 secondi per l′annealing dell′innesco e 1 secondo per estensione/acquisizione dati a 72 °C.
  • Non superare 25 μL di volume di reazione.
Preparation Note
Prima dell′uso, assicurarsi sempre che i componenti siano completamente scongelati e ben miscelati. La Master Mix per PCR quantitativa KAPA SYBR™ FAST qPCR Master Mix (2X) potrebbe non congelarsi completamente anche se stoccata a -20 °C.
Il colorante SYBR Green I contenuto nella Master Mix per qPCR KAPA SYBR FAST (2X) e i coloranti ROX/fluorescina (a seconda della configurazione del kit) sono sensibili alla luce. L′esposizione alla luce diretta per un periodo prolungato determina una perdita di intensità del segnale fluorescente.
La Master Mix per qPCR KAPA SYBR FAST (2X) è stabile per 30 cicli di congelamento/scongelamento. Assicurarsi che tutti i reagenti siano stoccati al riparo dalla luce a -20°C se non in uso. Al riparo dalla luce, i reagenti sono stabili a 4 °C per almeno una settimana e possono essere conservati a questa temperatura per uso a breve termine, purché non siano contaminati da microbi e/o nucleasi.
Analysis Note
Tutti i componenti dei kit sono sottoposti a rigoroso controllo di qualità funzionale, sono esenti da attività contaminanti eso e endonucleasi e rispondono a stringenti criteri per quanto riguarda la contaminazione del DNA.
Other Notes
Solo per fini di ricerca. Non usare in procedure diagnostiche.
Legal Information
Applied Biosystems is a registered trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
QuantStudio is a trademark of IROA Technologies LLC
StepOne is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
StepOnePlus is a trademark of Applera Corporation or its subsidiaries in the US and/or certain other countries
SYBR is a trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
SFABIKBSFLRABSF1UKB
KAPA SYBR™ FAST suitable for qPCR, 2 ×, Universal
Roche
SFUKB
KAPA SYBR™ FAST
KAPA SYBR™ FAST suitable for qPCR, 2 ×, ABI PRISM®
Roche
SFABIKB
KAPA SYBR™ FAST
KAPA SYBR™ FAST suitable for qPCR, 2 ×, ROX™ Low
Roche
SFLRAB
KAPA SYBR™ FAST
description
suitable for qPCR, 2 ×, Universal
description
suitable for qPCR, 2 ×, ABI PRISM®
description
suitable for qPCR, 2 ×, ROX™ Low
description
suitable for RT-PCR, 2 ×, Universal
technique(s)
qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
technique(s)
whole genome amplification: suitable, qPCR: suitable
technique(s)
qPCR: suitable, whole genome amplification: suitable
technique(s)
qPCR: suitable, RT-PCR: suitable, whole genome amplification: suitable
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 5000 reactions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 1000 reactions
usage
sufficient for 500 reactions, sufficient for 100 reactions, sufficient for 1000 reactions, sufficient for 5000 reactions
usage
sufficient for 1000 reactions, sufficient for 100 reactions, sufficient for 500 reactions, sufficient for 5000 reactions
usage
sufficient for 500 reactions, sufficient for 1000 reactions, sufficient for 100 reactions
feature
dNTPs included, hotstart
feature
hotstart, dNTPs included
feature
dNTPs included, hotstart
feature
hotstart: no, dNTPs included: no
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
packaging
kit of 50 mL (5000 x 20 μL rxn; KK4618), kit of 1 mL (100 x 20 μL rxn; KK4600), kit of 10 mL (1000 x 20 μL rxn; KK4602), kit of 5 mL (500 x 20 μL rxn; KK4601)
packaging
kit of 1 mL (100 x 20 μL rxn; KK4603), kit of 50 mL (5000 x 20 μL rxn; KK4617), kit of 5 mL (500 x 20 μL rxn; KK4604), kit of 10 mL (1000 x 20 μL rxn; KK4605)
packaging
kit of 50 mL (5000 x 20 μL rxn; KK4622), kit of 5 mL (500 x 20 μL rxn; KK4620), kit of 1 mL (100 x 20 μL rxn; KK4619), kit of 10 mL (1000 x 20 μL rxn; KK4621)
packaging
kit of 5 mL (500 x 20 μL rxn; KK4651), kit of 1 mL (100 x 20 μL rxn; KK4650), kit of 10 mL (1000 x 20 μL rxn; KK4652)
detection method
SYBR™ Green
detection method
SYBR™ Green
detection method
SYBR™ Green
detection method
SYBR™ Green
Still not finding the right product?
Explore all of our products under KAPA SYBR® FAST
Solo come componenti del kit
N° Catalogo
Descrizione
  • KAPA SYBR™ FAST DNA Polymerase
  • Reaction buffer
  • dNTPs
  • SYBR™ Green I dye
  • MgCl2 2.5 mM
  • ROX™ High Reference Dye (50X)
  • ROX™ Low Reference Dye (50X)
Vedi tutto (8)
Pittogrammi
Health hazard
Parola di avvertenza
Warning
Codici di pericolo
Hazard Classifications
STOT SE 2
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
Che succede?
WGK 1
Punto di infiammabilità (°F)
does not flash
Punto di infiammabilità (°C)
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)