SAB2702249
Monoclonal Anti-HA tag antibody produced in mouse
clone GT134, affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Mouse Anti-Hemagglutinin tag
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
GT134, monoclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
Concentrazione
1mg/mL
tecniche
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: 1000-10000
Isotipo
IgG2b
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Immunogeno
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi