SAB2109131
Anti-Collagen Type I (COL1A1) Antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
OI4
Scegli un formato
CHF 379.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 379.00
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-COL1A1 (C-terminal) antibody produced in rabbit, affinity isolated antibody
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
137 kDa
Reattività contro le specie (prevista in base all’omologia)
human, rabbit, canine, rat, horse, bovine, guinea pig, mouse
Concentrazione
0.5 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): 4-8 μg/mL
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COL1A1(57396)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
nwg
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)