SAB5700733
Anti-Collagen Type I (COL1A1) Antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
COL1A1, EDSC, OI1, OI2, OI3, OI4
Scegli un formato
CHF 387.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 387.00
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Anti-COL1A1 antibody produced in rabbit,
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
138
Reattività contro le specie
mouse, rat, human
Concentrazione
2.67 mg/ml
tecniche
immunofluorescence: 1:50-1:200
immunohistochemistry: 1:50-1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:1000
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... COL1A1(1277)
Descrizione generale
Immunogeno
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
WGK 1
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)