SAB2102370
Anti-TAP1 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-ABC17, Anti-ABCB2, Anti-APT1, Anti-D6S114E, Anti-Transporter 1, ATP-binding cassette, sub-family B (MDR/TAP)
Scegli un formato
CHF 432.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 432.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
87 kDa
Reattività contro le specie
human, rat, mouse
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... TAP1(6890)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Knockdown of PSF1 expression blocks the multiplication of cell in lung cancer cells in vitro.
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Articoli
Protein-based drug transporters are expressed in Sf9 cells. Understanding the specific mechanisms of tumor cell transporters is an essential aspect of chemotherapeutic drug design.