Documenti fondamentali
SAB2102232
Sigma-Aldrich
Anti-SMAD4 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-DPC4, Anti-JIP, Anti-MADH4, Anti-SMAD family member 4
Scegli un formato
100 μL
CHF 403.00
CHF 403.00
Check Cart for Availability
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1981
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 403.00
About This Item
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
CHF 403.00
Check Cart for Availability
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1981
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Livello qualitativo
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
60 kDa
Reattività contro le specie
horse, bovine, sheep, guinea pig, dog, mouse, human, rat, rabbit, goat
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SMAD4(4089)
Immunogeno
Synthetic peptide directed towards the N terminal region of human SMAD4
Azioni biochim/fisiol
SMAD4 is one of the Smad family members, which are essential intracellular signalling components of the transforming growth factor-beta (TGF-beta) superfamily. Smad2 and Smad3 are structurally highly similar and mediate TGF-beta signals. Smad4 is distantl
Sequenza
Synthetic peptide located within the following region: MDNMSITNTPTSNDACLSIVHSLMCHRQGGESETFAKRAIESLVKKLKEK
Stato fisico
Purified antibody supplied in 1x PBS buffer with 0.09% (w/v) sodium azide and 2% sucrose.
Esclusione di responsabilità
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)