SAB2101897
Anti-PSMC3 (ab1) antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Sinonimo/i:
Anti-MGC8487, Anti-Proteasome (prosome, macropain) 26S subunit, ATPase, 3, Anti-TBP1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
49 kDa
Reattività contro le specie
rat, mouse, bovine, yeast, guinea pig, dog, rabbit, human, horse
Concentrazione
0.5 mg - 1 mg/mL
tecniche
western blot: suitable
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... PSMC3(5702)
Immunogeno
Sequenza
Stato fisico
Esclusione di responsabilità
Not finding the right product?
Try our Motore di ricerca dei prodotti.
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3