L8039
Lipoprotein, high density from human plasma
≥95% (SDS-PAGE), solution
Sinonimo/i:
α-Lipoprotein, HDL, High density lipoprotein
Origine biologica
human plasma
Livello qualitativo
Saggio
≥95% (SDS-PAGE)
Stato
solution
Confezionamento
vial of 10 mg protein
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Gruppo funzionale
ester
phospholipid
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... APOB(338) , APOC2(344) , APOE(348)
Azioni biochim/fisiol
HDL is used in cardiovascular research and the development of potential therapeutic approaches to cardiovascular risk management.
Stato fisico
Altre note
Esclusione di responsabilità
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Lipoproteins package cholesterol for transport in plasma, essential for lipid transport and cellular function in the body.