SAB1412773
Monoclonal Anti-SYT7 antibody produced in mouse
clone 4H4, purified immunoglobulin
Sinonimo/i:
Anti-IPCA-7, Anti-MGC150517, Anti-PCANAP7, Anti-SYT-VII
Scegli un formato
CHF 403.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 403.00
Prodotti consigliati
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
4H4, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen 36.63 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2a
N° accesso Genebanck
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SYT7(9066)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
CQRKLGKRYKNSLETVGTPDSGRGRSEKKAIKLPAGGKAVNTAPVPGQTPHDESDRRTEPRSSVSDLVNSLTSEMLMLSPGSEEDEAHEGCSRENLGRI
Caratteristiche e vantaggi
Stato fisico
Note legali
Esclusione di responsabilità
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)