SAB1410166
Anti-NUDT5 antibody produced in rabbit
purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
YSA1, YSA1H, hYSAH1
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Forma fisica
buffered aqueous solution
PM
antigen 24.3 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
immunofluorescence: suitable
western blot: 1 μg/mL
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... NUDT5(11164)
Descrizione generale
Immunogeno
Sequence
MESQEPTESSQNGKQYIISEELISEGKWVKLEKTTYMDPTGKTRTWESVKRTTRKEQTADGVAVIPVLQRTLHYECIVLVKQFRPPMGGYCIEFPAGLIDDGETPEAAALRELEEETGYKGDIAECSPAVCMDPGLSNCTIHIVTVTINGDDAENARPKPKPGDGEFVEVISLPKNDLLQRLDALVAEEHLTVDARVYSYALALKHANAKPFEVPFLKF
Azioni biochim/fisiol
WGK 3