Documenti fondamentali
SAB1403374
Sigma-Aldrich
Monoclonal Anti-C20ORF172, (C-terminal) antibody produced in mouse
clone 2A7, purified immunoglobulin, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
C20orf172, FLJ13346, MGC32987, MIS13, dJ469A13.2
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
2A7, monoclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~37 kDa
Reattività contro le specie
human
tecniche
capture ELISA: suitable
indirect ELISA: suitable
western blot: 1-5 μg/mL
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... DSN1(79980)
Descrizione generale
This gene encodes a kinetochore protein that functions as part of the minichromosome instability-12 centromere complex. The encoded protein is required for proper kinetochore assembly and progression through the cell cycle. Alternative splicing results in multiple transcript variants. (provided by RefSeq)
Immunogeno
C20orf172 (NP_079194.2, 257 a.a. ~ 355 a.a) partial recombinant protein with GST tag. MW of the GST tag alone is 26 KDa.
Sequence
MTYLGSSQNEVLNTKPDYQKILQNQSKVFDCMELVMDELQGSVKQLQAFMDESTQCFQKVSVQLGKRSMQQLDPSPARKLLKLQLQNPPAIHGSGSGSC
Stato fisico
Solution in phosphate buffered saline, pH 7.4
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)