The concentration can be confirmed on the Certificate of Analysis that's specific to the lot you received, found here:https://www.sigmaaldrich.com/US/en/product/sigma/p2980#product-documentation
As of April 2024, the current specification is 0.2mg/mL
P2980
Pertussis toxin
from Bordetella pertussis, buffered aqueous glycerol solution, protein endotoxin
Sinonimo/i:
Fattore di sensibilizzazione all’istamina, IAP, PTX, Pertossigeno, Proteina di attivazione delle isole pancreatiche
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Tossina della pertosse, buffered aqueous glycerol solution
Descrizione
aseptically packaged
Livello qualitativo
Stato
buffered aqueous glycerol solution
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
O(C)C(=O)CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C26H52O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26(27)28-2/h3-25H2,1-2H3
WOPKHAQDUMDJIY-UHFFFAOYSA-N
Informazioni sul gene
Bordetella pertussis Tohama I ... ptxA(2665068) , ptxB(2665069) , ptxC(2665408)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?
Articoli
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.
-
We purchased the 50 uG size of the P2980 Pertussis Toxin. I am unable to find what the volume of solution in the container is to calculate uG/mL concentration.
1 answer-