S9076
Superoxide Dismutase I human
recombinant, expressed in E. coli
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
≥95% (SDS-PAGE and HPLC)
Stato
lyophilized powder
PM
31 kDa
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Colore
white
applicazioni
detection
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... SOD1(6647)
Descrizione generale
Cu/Zn superoxide dismutase (SOD1) is an intracellular antioxidant enzyme. A mature, functional human SOD1 is a relatively small (32 kDa) homodimeric metalloprotein.[1]
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Proprietà fisiche
Ricostituzione
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?