Documenti fondamentali
S9636
Sigma-Aldrich
Superossido dismutasi
essentially salt-free, lyophilized powder, ≥2,500 units/mg protein
Sinonimo/i:
SOD, Superossido: superossido ossidoriduttasi
Scegli un formato
1000 UNITS
CHF 216.00
3000 UNITS
CHF 583.00
15000 UNITS
CHF 1’850.00
30000 UNITS
CHF 3’190.00
CHF 216.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1000 UNITS
CHF 216.00
3000 UNITS
CHF 583.00
15000 UNITS
CHF 1’850.00
30000 UNITS
CHF 3’190.00
About This Item
Numero CAS:
Classificazione EC (Enzyme Commission):
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352204
NACRES:
NA.54
CHF 216.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
human erythrocytes
Livello qualitativo
Saggio
>80% protein (biuret)
Stato
essentially salt-free, lyophilized powder
Attività specifica
≥2,500 units/mg protein
PM
32.0 kDa
Composizione
Protein, ≥80% biuret
Produttore/marchio commerciale
Sigma-Aldrich
tecniche
activity assay: suitable
Colore
white to off-white
Intervallo di pH
7.6—10.5
pH
7.8
Compatibilità
suitable for molecular biology
N° accesso UniProt
applicazioni
life science and biopharma
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
Descrizione generale
Le superossido dismutasi (SOD) sono un gruppo di metalloproteine a basso peso molecolare presenti in tutte le cellule aerobiche di piante, animali e microrganismi.[1] Le tre forme di SOD esistenti, Cu2+/Zn2+, Mn2+ e Fe2+, differiscono tra loro per gli ioni metallici del sito attivo. Negli organismi vertebrati la Cu/Zn-SOD si trova sia nel citoplasma che nello spazio intermembrana dei mitocondri, mentre la Mn-SOD è tipica dei procarioti, dove è localizzata nello spazio della matrice mitocondriale.[2] La Fe-SOD si trova anche in procarioti e piante superiori. La SOD negli eritrociti umani è una proteina omodimerica costituita da due sottounità da 16,3 kDa e 153 amminoacidi, legate tra loro da legami non covalenti. Ciascun dimero contiene due ioni Cu2+ e due ioni Zn2+.[3][4][5]
Applicazioni
La superossido dismutasi da eritrociti umani è stata impiegata:
  • per testarne l′effetto su neutrofili umani in studi di misurazione delle specie reattive dell′ossigeno (ROS) in casi di infezione da Pseudomonas aeruginosa[6]
  • come antiossidante per testarne l′effetto sulla generazione di ROS indotta da jet di plasma a pressione atmosferica (APPJ) in omogenati di eritrociti (RBC) tramite studi di spettroscopia ottica[7]
  • per testarne l′effetto di attenuazione dell′attività del fattore nucleare kappa B (NF-κB) indotta da emoglobina (Hb) e del fattore inducibile da ipossia (HIF) in cellule endoteliali microvascolari dermiche umane (HMEC-1)[8]
  • come proteina antiossidante di riferimento per l′esame della sua espressione nelle cellule intestinali umane Caco-2 a seguito di trattamento con flavonoidi alimentari[9]
  • in combinazione con la catalasi per promuovere il differenziamento delle cellule in vitro[10]
Azioni biochim/fisiol
Catalizza la dismutazione di radicali superossidi ad acqua ossigenata e ossigeno molecolare Ha un ruolo importante nella difesa delle cellule dagli effetti tossici del radicale ossigeno. È in competizione con l′ossido nitrico (NO) per l′anione superossido (che reagisce con NO a formare perossinitrito), perciò SOD promuove l′attività di NO. È stato anche dimostrato che SOD sopprime l′apoptosi in colture di follicoli da ovaie di ratto, linee cellulari neurali e topi transgenici.
Le mutazioni a carico del gene che codifica per SOD1 sono implicate nella sclerosi laterale amiotrofica (SLA).[11]
Definizione di unità
Una unità inibirà la riduzione di citocroma c al 50% in un sistema accoppiato con ossidasi xantina a pH 7,8 a 25 °C in un volume di reazione di 3,0 mL. La concentrazione di xantina ossidasi dovrebbe dare luogo a un iniziale ΔA550 di 0,025 ± 0,05 al minuto.
Risultati analitici
Per il metodo di analisi vedere McCord, J.M. e Fridovich, I., J. Biol. Chem., 244, 6049 (1969).
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
L Guemouri et al.
Clinical chemistry, 37(11), 1932-1937 (1991-11-01)
We studied the biological variability of blood superoxide dismutase (SOD; EC 1.15.1.1), glutathione peroxidase (GPX; EC 1.11.1.9), and catalase (CAT; EC 1.11.1.6) in a sample of 1836 apparently health subjects, ages 4-97 years. SOD and GPX activities were assayed in
M Iu Eropkin et al.
Voprosy meditsinskoi khimii, 45(5), 384-388 (2000-01-15)
An oxidative stress is considered to be one of the major mechanisms of cytotoxicity. The purpose of present work was to study effects of some drugs with antihypoxic/antioxidant activity in cultured human lung embryonic fibroblasts under conditions of cytotoxic response
Ku Youn Baik et al.
Oxidative medicine and cellular longevity, 2017, 1289041-1289041 (2017-07-12)
Atmospheric-pressure plasma (APP) has received attention due to its generation of various kinds of reactive oxygen/nitrogen species (ROS/RNS). The controllability, as well as the complexity, is one of the strong points of APP in various applications. For biological applications of
J V Bannister et al.
CRC critical reviews in biochemistry, 22(2), 111-180 (1987-01-01)
The current status of superoxide dismutase (SOD) is that it is an enzyme with diverse ramifications. This review attempts an understanding of SOD as a structural, functional, and biological entity. Accordingly, the review is in three parts. The first part
Expression of antioxidant proteins in human intestinal Caco-2 cells treated with dietary flavonoids
S Kameoka, et al.
Cancer Letters, 146(2), 161-167 (1999)
Articoli
Cellular oxidative stress is countered by enzymatic scavengers and antioxidant modulators against reactive oxygen species damage.
Protocolli
Enzymatic Assay of Superoxide Dismutase