S7277
Bicarbonato di sodio
for molecular biology, 99.7-100.3%
Sinonimo/i:
Sodium hydrogen carbonate
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for molecular biology
Saggio
99.7-100.3%
pKa (25 °C)
(1) 6.37, (2) 10.25 (carbonic acid)
Densità
2.16 g/mL at 25 °C (lit.)
Anioni in tracce
sulfur compounds (as SO42-): ≤0.003%
Cationi in tracce
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤5 ppm
Attività estranea
DNase, RNase and protease, none detected
Stringa SMILE
[Na+].OC([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Na/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
UIIMBOGNXHQVGW-UHFFFAOYSA-M
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1