S5816
Stromal Cell-Derived Factor 1α/pre-B Cell Growth Stimulating Factor from mouse
>97% (SDS-PAGE), recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
SDF-1α/PBSF
Scegli un formato
CHF 374.00
Scegli un formato
About This Item
CHF 374.00
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Stromal Cell-Derived Factor 1α/pre-B Cell Growth Stimulating Factor from mouse, SDF-1α, recombinant, expressed in E. coli, powder, suitable for cell culture
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Saggio
>97% (SDS-PAGE)
Stato
powder
Potenza
0.15-0.6 ng/mL ED50
Qualità
endotoxin tested
PM
predicted mol wt ~8 kDa
Confezionamento
pkg of 10 μg
Condizioni di stoccaggio
avoid repeated freeze/thaw cycles
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
<1 EU/μgtested (LAL test)
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
mouse ... Cxcl12(20315)
Descrizione generale
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Nota sulla preparazione
Risultati analitici
Prodotto comparabile
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?