S5670
Sendai virus Nucleoprotein Fragment 321-336
≥90% (HPLC)
Sinonimo/i:
His-Gly-Glu-Phe-Ala-Pro-Gly-Asn-Tyr-Pro-Ala-Leu-Trp-Ser-Tyr-Ala
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥90% (HPLC)
N° accesso UniProt
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
CC(C)CC(NC(=O)C(C)NC(=O)C1CCCN1C(=O)C(Cc2ccc(O)cc2)NC(=O)C(CC(N)=O)NC(=O)CNC(=O)C3CCCN3C(=O)C(C)NC(=O)C(Cc4ccccc4)NC(=O)C(CCC(O)=O)NC(=O)CNC(=O)C(N)Cc5cnc[nH]5)C(=O)NC(Cc6c[nH]c7ccccc67)C(=O)NC(CO)C(=O)NC(Cc8ccc(O)cc8)C(=O)NC(C)C(O)=O
Informazioni sul gene
Sendai virus ... NP(1489779)
Azioni biochim/fisiol
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3