Merck
FPCR-RO
Roche
Master PCR FastStart
sufficient for ≤100 reactions (04710436001), sufficient for ≤400 reactions (04710444001), sufficient for ≤2,000 reactions (04710452001)
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
2 X 1.25 ML
CHF 241.00
8 X 1.25 ML
CHF 680.00
10 X 5 ML
CHF 3’200.00
CHF 241.00
Per conoscere la disponibilità, visualizza il carrello
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
Vai a
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
usage
sufficient for ≤2,000 reactions (04710452001), sufficient for ≤100 reactions (04710436001), sufficient for ≤400 reactions (04710444001)
packaging
pkg of 2 × 1.25 mL (04710436001), pkg of 8 × 1.25 mL (04710444001), pkg of 10 × 5 mL (04710452001)
manufacturer/tradename
Roche
technique(s)
PCR: suitable
storage temp.
−20°C
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 4
Questo articolo
KMM-101NVFSTMPMMRO71842
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable
technique(s)
RT-qPCR: suitable
technique(s)
PCR: suitable (2X PCR Master Mix for high fidelity)
usage
sufficient for ≤2,000 reactions (04710452001)
usage
sufficient for 25 reactions, sufficient for 500 reactions
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 2000 reactions, sufficient for 500 reactions
usage
sufficient for 100 reactions, sufficient for 500 reactions
packaging
pkg of 2 × 1.25 mL (04710436001)
packaging
-
packaging
pkg of 100 x 50 μL reactions (04673409001), pkg of 2000 x 50 μL reactions (04673433001), pkg of 500 x 50 μL reactions (04673417001)
packaging
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
Roche
manufacturer/tradename
Novagen®
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
storage temp.
−20°C
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
Quality Level
100
General description
Si porta avanti PCR a caldo senza problemi usando la miscela PCR FastStart , una miscela master hot start a doppia concentrazione pronta per l′uso. Questa miscela master contiene Taq DNA Polimerasi FastStart, nucleotidi Roche di alta qualità di grado PCR e tutti gli altri reagenti ad esclusione dei primer e dello stampo DNA necessari per PCR e RT-PCR a due stadi su strumenti termociclatori.
Il master PCR FastStart accetta nucleotidi modificati come digoxigenina (DIG)-dUTP. La marcatura con DIG-dUTP si ottiene aggiungendo al volume finale il nucleotide modificato in una concentrazione di 10 μM.
È possibile combinare questa miscela master con il kit ‘Roche′Transcriptor First Strand cDNA Synthesis per ottenere risultati eccellenti nella RT-PCR in due fasi.
Application
La Master PCR FastStart è stata impiegata per l′analisi del DNA di Nosema sp. attraverso un metodo della reazione a catena della polimerasi (PCR)[1][2][3][4], per validare il DNA genomico con la PCR[5][6], per amplificazione dell′RNA col metodo PCR.[7]
La PCR master FastStart è un′alternativa conveniente ai reagenti singoli per quasi tutte la applicazioni PCR a partenza calda. Può essere applicata per l′amplificazione di DNA genomico[8][9] e bersagli cDNA di lunghezza fino a 2 kb o frammenti più lunghi su bersagli di plasmidi DNA con alta specificità, sensibilità e resa.[6][3] L'enzima è inattivo ad una temperatura compresa tra +15 e +25°C, quindi durante la fase di preparazione della PCR, mentre viene attivato a +95°C, durante la denaturazione iniziale. Può essere impiegato per:
  • PCR a caldo fino a 2 kb
  • RT-PCR a caldo fino a 2 kb
  • PCR ad alta capacità
  • PCR su colonia diretta
Features and Benefits
La master FastStart ha Polimerasi ricombinante Taq DNA Fast Start modificata, inattiva a temperature inferiori a +75°C. Il kit include anche un tampone ottimizzato per PCR e una soluzione GC-RICH per l′utilizzo con una vasta gamma di stampi.
  • Maggiore specificità, sensibilità e resa:
la PCR a caldo facilita la messa a punto della reazione di PCR.
  • Utilizzare sistemi robotizzati.
Usare questa miscela di enzimi stabile per 24 ore da +15 a +25 C.
  • Ridurre il tempo di preparazione.
Per l′uso immediato conservare le miscele madri da +2 a +8°C fino ad un mese.
Indice
Miscela master concentrata 2x contenente Taq DNA Polimerasi FastStart, Tampone di Reazione e Nucleotidi (dATP, dCTP, dGTP, dTTP).
Packaging
1 kit contenente: Miscela master concentrata 2x contenente Taq DNA Polimerasi FastStart, Tampone di Reazione e Nucleotidi (dATP, dCTP, dGTP, dTTP).
Other Notes
Attività specifica: >= 80 U/mL
Esclusivamente per ricerche di life science. Non usare a scopo diagnostico.
Legal Information
AVVISO ALL'ACQUIRENTE: LICENZA LIMITATA<br />L′utilizzo di questo prodotto è coperto dal brevetto USA n. 6,127,155 e dalle corrispondenti richieste di brevetto al di fuori degli Stati Uniti.  L′acquisto di questo prodotto include un'immunità limitata e non trasferibile dalle azioni giudiziarie ai sensi delle suddette rivendicazioni di brevetto per l'utilizzo limitato a questa quantità di prodotto per la ricerca interna dell'acquirente.  Non è espresso esplicitamente, implicitamente o per malafede, alcun diritto coperto da qualsiasi altra rivendicazione di brevetto e nessun diritto a prestare servizi commerciali di qualsiasi tipo, inclusa, ma non solo, la comunicazione dei risultati delle attività degli acquirenti come pagamento o come altro corrispettivo commerciale.  Prodotto destinato esclusivamente a scopi di ricerca. Gli usi diagnostici in campo umano e veterinario sotto rivendicazione di brevetto da parte di Roche richiedono una licenza separata da parte di Roche.  Tutti gli usi diversi dalla ricerca interna e gli usi diagnostici in campo umano e veterinario sotto rivendicazione di brevetto da parte di Roche, richiedono una licenza aggiuntiva da parte di Thermo Fisher Scientific. Ulteriori informazioni sull'acquisto di licenze da Roche possono essere ottenute contattando il Licensing Department of Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, USA o Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germania.  Per ulteriori informazioni sull'acquisto di licenze da Thermo Fisher Scientific, contattare il Licensing Department of  Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA.</ br>NOTA PER L'ACQUIRENTE: LICENZA LIMITATA<br />L′utilizzo di questo prodotto è coperto dai brevetti USA n. 5,677,152 e 5,773,258, e dalle corrispondenti richieste di brevetto al di fuori degli Stati Uniti.  L'acquisto di questo prodotto include un'immunità limitata e non trasferibile dalle azioni giudiziarie ai sensi delle suddette rivendicazioni di brevetto per l'utilizzo limitato a questa quantità di prodotto per la ricerca interna dell'acquirente′.  Non è espresso esplicitamente, implicitamente o per malafede, alcun diritto coperto da qualsiasi altra rivendicazione di brevetto e nessun diritto a prestare servizi commerciali di qualsiasi tipo, inclusa, ma non solo, la comunicazione dei risultati delle attività degli acquirenti come pagamento o come altro corrispettivo commerciale.  Prodotto destinato esclusivamente a scopi di ricerca.  Gli usi diagnostici in campo umano e veterinario sotto rivendicazione di brevetto da parte di Roche richiedono una licenza separata da parte di Roche.  Tutti gli usi diversi dalla ricerca interna e gli usi diagnostici in campo umano e veterinario sotto rivendicazione di brevetto da parte di Roche, richiedono una licenza aggiuntiva da parte di Thermo Fisher Scientific. Ulteriori informazioni sull'acquisto di licenze da Roche possono essere ottenute contattando il Licensing Department of Roche Molecular Systems, Inc., 4300 Hacienda Drive, Pleasanton, California 94588, USA o Roche Diagnostics GmbH, Sandhofer Strasse 116, 68305 Mannheim, Germania.  Ulteriori informazioni sull'acquisto di licenze da Thermo Fisher Scientific possono essere ottenute contattando il Dipartimento Licenze  di Thermo Fisher Scientific, 5791 Van Allen Way, Carlsbad, California 92008, USA.
FastStart is a trademark of Roche
Classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
does not flash
flash_point_c
does not flash
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Randy F Stout et al.
PloS one, 8(11), e81771-e81771 (2013-12-07)
Transgene technology is one of the most heavily relied upon tools in modern biological research. Expression of an exogenous gene within cells, for research and therapeutic applications, nearly always includes promoters and other regulatory sequences. We found that repeats of
N Arbulo et al.
Journal of invertebrate pathology, 130, 165-168 (2015-08-08)
Nosema ceranae is one of the most prevalent pathogens in Apis mellifera and has recently been found in multiple host species including several species of bumblebees. Prevalence and infection intensity of N. ceranae was determined in two species of native
First Identification of Nosema Ceranae (Microsporidia) Infecting Apis Mellifera in Venezuela
<BIG>Porrini LP, et al.</BIG>
Journal of Apicultural Science, 61 (2017)
F Kyle Satterstrom et al.
Methods in enzymology, 543, 141-163 (2014-06-14)
Sirtuin 3 (SIRT3) is a major regulator of oncometabolism. Indeed, the activity of SIRT3 significantly affects the response to oxidative stress, glycolytic proficiency, and tumorigenic potential of malignant cells. Thus, a system to accurately measure the transcriptional activity of the
A recurrent point mutation in PRKCA is a hallmark of chordoid gliomas
<BIG>Rosenberg S, et al.</BIG>
Nature Communications, 9, 2371-2371 (2018)
Articoli
Der Zweck der Hot-Start-PCR besteht darin, die PCR-Reaktion zu hemmen, um die unspezifische Amplifikation zu reduzieren, die Bildung von Primer-Dimeren zu verhindern und die Produktausbeute zu erhöhen.
Mögliche Ursachen und Abhilfemaßnahmen für Probleme, die bei der Vorbereitung von Proben für SDS-PAGE (Natriumdodecylsulfat-Polyacrylamid-Gelelektrophorese) auftreten, und Optimierung der Elektrophoresebedingungen.
The purpose of Hot Start PCR is to inhibit the PCR reaction in order to reduce nonspecific amplification, prevent the formation of primer dimers, and increase product yields.
PCR troubleshooting protocols require exploring all potential error sources to ensure reliable results, addressing each problem independently.
Vedi tutto
Contenuto correlato
Efficiently amplify your samples with confidence using KOD One™ PCR Master Mix for ultra-fast PCR with one of the fastest elongation rates available for high fidelity polymerases.
Amplifiez efficacement vos échantillons en toute confiance en utilisant le mélange maître pour PCR KOD One™ pour des PCR ultra-rapides avec l'une des vitesses d'élongation les plus élevées disponibles pour les polymérases à haute fidélité.
Migliorate l’efficienza di amplificazione dei vostri campioni affidandovi alla Master Mix KOD One™ per PCR ultrarapide in grado di offrire una delle velocità di allungamento più rapide disponibili per le polimerasi ad alta fedeltà.
Amplifizieren Sie Ihre Proben zuverlässig mit dem neuen KOD One™ PCR-Mastermix für eine ultraschnelle PCR mit einer der schnellsten Elongationsraten, die für High-Fidelity-Polymerasen verfügbar ist.
Vedi tutto
Contatta l'Assistenza Tecnica