S5525
SigmaClean water bath treatment
bottle of 4 oz
About This Item
Prodotti consigliati
Descrizione
not available in EU; EU alternative Z611662
Confezionamento
bottle of 4 oz
Disponibilità
not available in EU (EU customers: alternative Z611662)
InChI
1S/C23H42N.ClH/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-18-21-24(2,3)22-23-19-16-15-17-20-23;/h15-17,19-20H,4-14,18,21-22H2,1-3H3;1H/q+1;/p-1
OCBHHZMJRVXXQK-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
These instructions provide an extremely concentrated bath solution. S5525 is still effective even at 0.0025 oz of the treatment to 1 gallon of water.
Please note: If you go below 0.0025 oz, the treatment will be too dilute to be effective.
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
129.0 °F
Punto d’infiammabilità (°C)
53.9 °C