S5171
Human Fibronectin
formulated with recombinant human fibronectin fragment III-C expressed in E. coli and fibronectin from human plasma, liquid, 2 mg/mL, suitable for cell culture
Sinonimo/i:
sFN
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Superfibronectin from human plasma, solution, BioReagent, suitable for cell culture
Origine biologica
human
Livello qualitativo
Ricombinante
expressed in E. coli
Nome Commerciale
BioReagent
Stato
solution
PM
~235-270 kDa
Confezionamento
pkg of 5 mg
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Copertura della superficie
1 μg/cm2
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Informazioni sul gene
human ... FN1(2335)
Applicazioni
Componenti
Avvertenza
Nota sulla preparazione
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 2
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Methods for lentiviral transduction of Jurkat cells were compared. Spinoculation was compared with overnight incubation with polybrene (hexadimethrine bromide) and fibronection-coated plates.
Fibronectin (FN) plays crucial roles in extracellular matrix fibril assembly and cellular interactions.
Cancer stem cell media, spheroid plates and cancer stem cell markers to culture and characterize CSC populations.
Protocolli
Dilute fibronectin for cell attachment, varying per cell type. Coating protocol, products, and FAQs provided.