S4506
Sodium diatrizoate hydrate
≥98.0% purity, powder
Sinonimo/i:
3,5-Bis(acetylamino)-2,4,6-triiodobenzoic acid, sodium salt, 3,5-Diacetamido-2,4,6-triiodobenzoic acid sodium salt, Diatrizoic acid sodium salt hydrate
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Sodium diatrizoate hydrate, ≥98.0%
Saggio
≥98.0%
Forma fisica
powder
Composizione
Water (by Karl Fischer): ≤ 11.0%
Colore
white to off-white
Punto di fusione
261 °C
Solubilità
H2O: 350 mg/mL, clear to slightly hazy
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O.[Na+].CC(=O)Nc1c(I)c(NC(C)=O)c(I)c(C([O-])=O)c1I
InChI
1S/C11H9I3N2O4.Na.H2O/c1-3(17)15-9-6(12)5(11(19)20)7(13)10(8(9)14)16-4(2)18;;/h1-2H3,(H,15,17)(H,16,18)(H,19,20);;1H2/q;+1;/p-1
ZZBYVHJZBJEHFI-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
I clienti hanno visto anche
Articoli
Centrifugation enables the separation of particles by sedimentation. Learn how to separate particles using a centrifuge and how to use Stokes' law to calculate the velocity of sedimentation.