S2947
Anti-Synapsin II (C-terminal)
~1.5 mg/mL, affinity isolated antibody, buffered aqueous solution
Sinonimo/i:
Anti-SYN2, Anti-SYNAPSIN 2, Anti-SYNII, Anti-SYNIIa, Anti-SYNIIb
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
rabbit
Coniugato
unconjugated
Forma dell’anticorpo
affinity isolated antibody
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
polyclonal
Stato
buffered aqueous solution
PM
antigen ~74 kDa (synapsin IIa)
Reattività contro le specie
human, mouse, rat
Confezionamento
antibody small pack of 25 μL
Convalida avanzata
recombinant expression
Learn more about Antibody Enhanced Validation
Concentrazione
~1.5 mg/mL
tecniche
western blot: 0.25-0/5 μg/mL using extracts of HEK-293T cells expressing human synapsin II, mouse brain extract (S1 fraction), and rat PC12 cell lysate
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
dry ice
Temperatura di conservazione
−20°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... SYN2(6854)
mouse ... Syn2(20965)
rat ... Syn2(29179)
Descrizione generale
Specificità
Immunogeno
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Stato fisico
Stoccaggio e stabilità
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Prodotti correlati
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)