Generally, larger particles offer faster flow rates than finer particles, but poorer resolution.
G100120
Sephadex® G-100
Medium
Scegli un formato
CHF 234.00
Spedizione prevista il03 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 234.00
Spedizione prevista il03 aprile 2025
Prodotti consigliati
Livello qualitativo
Stato
slurry
tecniche
LPLC: suitable
Matrice
Agarose
Gruppo funzionale matrice
polymer
Rigonfiamento
1 g swells to 15-20 mL gel
Dimensioni delle microsfere
40-120 μm
Tecnica di separazione
size exclusion (SEC)
Descrizione generale
Fractionation Range (MW)
Globular Proteins: 4,000 - 150,000
Dextrans: 1,000 - 100,000
Applicazioni
It has been used:
Altre note
Note legali
Sostituito da
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
How do I determine which size to use for Product G100120, Sephadex® G-100 columns?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the maximum flow rate for Product G100120, Sephadex® G-100 columns?
1 answer-
The maximum flow rate is 4.2 ml/min. Data are based on columns of 2.5 cm diameter with a bed height of 30 cm.
Helpful?
-
-
My Sephadex® G-100 column is cracking. What is the maximum operating pressure that Product G100120 can take?
1 answer-
The maximum operating pressure for this gel is 96 cm water = 1.6 psi.