RES6008H-A7
HEPES, Hemisodium Salt
Sinonimo/i:
HEPES hemisodium salt, 4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid hemisodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid) hemisodium salt
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Saggio
≥96.0% NaOH basis (Reverse titration)
Stato
powder
tecniche
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
Endotoxin and microbial; tested
Intervallo di pH utile
6.8-8.2
pKa
7.5
Compatibilità
suitable for manufacturing use
Attività estranea
Cytotoxicity, DNase, NICKase, RNase, and Protease; tested
Stringa SMILE
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Applicazioni
HEPES Hemisodium can be used in cell culture media, biopharmaceutical buffer formulations (both upstream and downstream) and diagnostic reagent formulations.
Confezionamento
RES6008H-A701X: 100 gm container
RES6008H-A702X: 1 kg container
RES6008H-A704X: 10 kg container
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?