Documenti
H7637
Sigma-Aldrich
HEPES hemisodium salt
≥99% (titration)
Sinonimo/i:
4-(2-Hydroxyethyl)piperazine-1-ethanesulfonic acid hemisodium salt, N-(2-Hydroxyethyl)piperazine-N′-(2-ethanesulfonic acid) hemisodium salt
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H17.5N2O4S· 0.5Na
Numero CAS:
Peso molecolare:
249.30
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Saggio
≥99% (titration)
Forma fisica
powder
pH
7.4-7.7 (25 °C, 0.1 M in water)
Intervallo di pH utile
6.8-8.2
pKa 
7.5
Solubilità
water: soluble 0.5 g/mL
applicazioni
diagnostic assay manufacturing
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
HEPES BioPerformance Certified, ≥99.5% (titration), suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
H4034
HEPES
HEPES 1 M, pH 7.0-7.6, sterile-filtered, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
H0887
HEPES