Merck
Tutte le immagini(5)
Documenti
H3784
Sigma-Aldrich
HEPES
BioPerformance Certified, suitable for cell culture, ≥99.0%
Sinonimo/i:
Acido 4-(2-idrossietil)piperazina-1-etansolfonico, N-(2-idrossietil)piperazina-N′-(acido 2-etansolfonico)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C8H17N2NaO4S
Numero CAS:
Peso molecolare:
260.29
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12161700
ID PubChem:
NACRES:
NA.25
Grado
BioPerformance Certified
Livello qualitativo
Saggio
≥99.0%
Forma fisica
powder
Condizioni di stoccaggio
dry at room temperature
tecniche
activity assay: suitable
cell culture | mammalian: suitable
Impurezze
endotoxin and total aerobic microbial count, tested
Colore
white
pH
10-12 (1 M in water)
Intervallo di pH utile
6.8-8.2
pKa (25 °C)
7.5
Solubilità
water: 0.1 M, clear, colorless
Densità
1.19 g/cm3 at 20—25 °C
1.21 g/cm3 at 20—25 °C
Assorbimento
≤0.02 at 280 in H2O at 0.1 M
≤0.04 at 260 in H2O at 0.1 M
Compatibilità
suitable for component for culture media
suitable for molecular biology
applicazioni
cell analysis
diagnostic assay manufacturing
general analytical
life science and biopharma
Attività estranea
DNase, RNase, NICKase, protease, none detected
Stringa SMILE
[Na+].OCCN1CCN(CC1)CCS([O-])(=O)=O
InChI
1S/C8H18N2O4S.Na/c11-7-5-9-1-3-10(4-2-9)6-8-15(12,13)14;/h11H,1-8H2,(H,12,13,14);/q;+1/p-1
RDZTWEVXRGYCFV-UHFFFAOYSA-M
Descrizione generale
L′HEPES, o acido 4-(2-idrossietil)piperazin-1-etansolfonico, è un acido amminosolfonico N-sostituito zwitterionico con una notevole capacità di tamponare il pH nell′intervallo tra 6,8 e 8,2 (pKa di 7,48 a 25 °C). Universalmente riconosciuto come uno dei tamponi più versatili, l′HEPES viene utilizzato diffusamente nella ricerca in biologia cellulare, biochimica e biologia. In particolare, la sua neutralità nei confronti degli ioni metallici ne fa una scelta d′elezione per e soluzioni che contengono ioni metallici, nelle quali si comporta da “tampone non coordinante” (non-coordinating buffer).
Nelle colture cellulari, l′HEPES è particolarmente efficace nel mantenere stabile il pH fisiologico a dispetto delle variazioni nella concentrazione di diossido di carbonio determinate dalla respirazione cellulare, in questo di gran lunga preferibile ai tamponi bicarbonato (NaHCO3). Inoltre, l′HEPES mette in mostra un comportamento apprezzabile in diversi processi biologici e biochimici, come nella focalizzazione isoelettrica, una tecnica impiegata spesso per la separazione e l′analisi delle proteine, o allorché da prova di una ridotta interferenza con le reazioni enzimatiche di restrizione del DNA. Perciò è considerato indispensabile in diverse applicazioni di ricerca quali l′immunoprecipitazione, la lisi cellulare e l′imaging cellulare dal vivo. La sua versatilità, la sua eccezionale capacità tamponante e le ridotte interazioni con altre molecole che lo caratterizzano, fanno di HEPES uno strumento indispensabile in svariate aree di ricerca.
Applicazioni
L′HEPES sale di sodio è stato impiegato
  • come supplemento del terreno HSOF
  • come componente del tampone del terreno HCZB nella coltura di uova e di embrioni
  • come componente di tamponi per colture cellulari
Caratteristiche e vantaggi
  • Prodotto di purezza elevata per la ricerca in ambito biochimico e biologico
  • Sottoposto a test che ne confermano i bassi livelli di contaminazione da metalli pesanti, garantendone l′idoneità per un ampio ventaglio di applicazioni
  • Altamente solubile in acqua, con intervallo utile di pH pari a 6,8 - 8,2 e pKa di 7,5 a 25 °C
  • Indicato per le colture cellulari
  • Sottoposto a ricerca di endotossine e a conteggio totale di microrganismi aerobi
  • Privo di DNasi, RNasi, nickasi, endonucleasi, esonucleasi e proteasi
Stato fisico
Materiale liofilizzato, atomizzato o cristallizzato.
Altre note
Per ulteriori informazioni sulla nostra gamma di Composti biochimici, compilare questo modulo.
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 4
1 of 4
Ekaterina Isaac et al.
Theriogenology, 161, 273-284 (2020-12-29)
The growth of viable cattle embryos in culture to stages beyond the hatching blastocyst is of interest to developmental biologists wishing to understand developmental events beyond the first lineage decision, as well as for commercial applications, because a lengthening of
Ines Rosignol et al.
International journal of molecular sciences, 21(5) (2020-03-14)
Mitochondrial damage plays a prominent role in glaucoma. The only way cells can degrade whole mitochondria is via autophagy, in a process called mitophagy. Thus, studying mitophagy in the context of glaucoma is essential to understand the disease. Up to
Mingyue Li et al.
Structure (London, England : 1993), 27(5), 806-815 (2019-03-19)
The peroxidation of cardiolipins by reactive oxygen species, which is regulated and enhanced by cytochrome c (cyt c), is a critical signaling event in mitochondrial apoptosis. We probe the molecular underpinnings of this mitochondrial death signal through structural and functional
Artem Babaian et al.
Cell reports, 31(5), 107611-107611 (2020-05-07)
The ribosome is an RNA-protein complex that is essential for translation in all domains of life. The structural and catalytic core of the ribosome is its ribosomal RNA (rRNA). While mutations in ribosomal protein (RP) genes are known drivers of
Peng Yang
Macromolecular bioscience, 12(8), 1053-1059 (2012-06-19)
When lysozyme is dissolved in a neutral HEPES buffer solution (pH = 7.4) with 0.001-0.050 M TCEP added, a fast phase transition process occurs and the resulting novel fiber-like hierarchical supramolecular assemblies made by primary spherical-particle aggregation can function as a "superglue"