Documenti fondamentali
RAB0006
Sigma-Aldrich
Adiponutrin EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Sinonimo/i:
ADPN
Scegli un formato
1 KIT
CHF 476.00
CHF 476.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
CHF 476.00
About This Item
Codice UNSPSC:
41116158
NACRES:
NA.32
CHF 476.00
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Reattività contro le specie
rat, mouse, human
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
input
sample type cell lysate
sample type plasma
sample type culture supernatant(s)
sample type serum
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 21 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 ng/mL
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... PNPLA3(80339)
Descrizione generale
The Adiponutrin Enzyme Immunoassay (EIA) Kit is an in vitro quantitative assay for detecting Adiponutrin peptide based on the principle of Competitive Enzyme Immunoassay. It targets the common sequence of human, mouse, and rat.
Immunogeno
Adiponutrin, synthetic peptide
Applicazioni
For research use only. Not for use in diagnostic procedures.
Please refer to the attached General ELISA KIT Procedure (sandwich, competitive & Indirect ELISA)
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
N° Catalogo
Descrizione
SDS
  • RABHRP3HRP-StreptavidinSDS
Pittogrammi
Corrosion
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)