BCK-EDU647
EdU-Click 647
sufficient for 100 assays
Sinonimo/i:
EdU Cell Proliferation Kit
About This Item
Prodotti consigliati
Fluorescenza
λex 641 nm; λem 663 nm
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Eye Irrit. 2 - Muta. 1B - Repr. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
Experimental studies measuring cell proliferation have had implications in cancer biology, immunology, cell biology, and developmental biology.