RAB0385
Atrial Natriuretic Peptide EIA Kit
for serum, plasma, culture supernatant and cell lysates
Sinonimo/i:
Natriuretic peptides A, Prepronatriodilatin, ANP
Scegli un formato
CHF 511.00
Spedizione prevista il09 aprile 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 511.00
Spedizione prevista il09 aprile 2025
Prodotti consigliati
Reattività contro le specie
mouse, human, rat
Confezionamento
kit of 96 wells (12 strips x 8 wells)
tecniche
ELISA: suitable
enzyme immunoassay: suitable
input
sample type serum
sample type cell lysate
sample type plasma
sample type culture supernatant(s)
assay range
inter-assay cv: <15%
intra-assay cv: <10%
sensitivity: 1.02 pg/mL
standard curve range: 0.1-1000 pg/mL
Metodo di rivelazione
colorimetric
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
−20°C
Informazioni sul gene
human ... NPPA(4878)
Descrizione generale
Immunogeno
Applicazioni
Atrial Natriuretic Peptide EIA Kit has been used to measure ANP levels in diabetes mellitus patients.[2]
Azioni biochim/fisiol
I componenti del kit sono disponibili anche separatamente
- RABHRP3HRP-StreptavidinSDS
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Met. Corr. 1
Codice della classe di stoccaggio
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)