R5648
Rottlerin
Sinonimo/i:
1-[6-[(3-Acetyl-2,4,6-trihydroxy-5-methylphenyl)methyl]-5,7-dihydroxy-2,2-dimethyl-2H-1-benzopyran-8-yl]-3-phenyl-2-propen-1-one, Mallotoxin
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
plant (Mallotus philippinensis)
Saggio
≥95% (HPLC)
Stato
powder
Punto di fusione
200.0 °C
Solubilità
ethanol: 1 mg/mL
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(=O)c1c(O)c(C)c(O)c(Cc2c(O)c3C=CC(C)(C)Oc3c(c2O)C(=O)\C=C\c4ccccc4)c1O
InChI
1S/C30H28O8/c1-15-24(33)19(27(36)22(16(2)31)25(15)34)14-20-26(35)18-12-13-30(3,4)38-29(18)23(28(20)37)21(32)11-10-17-8-6-5-7-9-17/h5-13,33-37H,14H2,1-4H3/b11-10+
DEZFNHCVIZBHBI-ZHACJKMWSA-N
Informazioni sul gene
human ... CDK2(1017)
Descrizione generale
Applicazioni
- as a protein kinase C δ (PKCδ) inhibitor for the analysis of protein content and phosphorylation in rats[4]
- to examine the gene expression of early osteoblast markers[5]
- to attenuate pyruvate dehydrogenase (PDH) phosphorylation by succinate[6]
- to depolarise mitochondria[7]
- to investigate its antitumor activity in pancreatic cancer (PC) cells[8]
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?