557370
Rottlerin
≥98% (HPLC), solid, PKC inhibitor, Calbiochem®
Sinonimo/i:
Rottlerin, Mallotoxin
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Rottlerin, A cell-permeable and reversible protein kinase C inhibitor that exhibits greater selectivity for PKCδ (IC₅₀ = 3-6 µM) and PKCθ.
Livello qualitativo
Descrizione
Merck USA index - 14, 8272
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
solid
Produttore/marchio commerciale
Calbiochem®
Condizioni di stoccaggio
OK to freeze
Colore
orange
Solubilità
ethanol: 1 mg/mL
DMSO: 30 mg/mL
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
O1C(C=Cc2c1c(c(c(c2O)Cc4c(c(c(c(c4O)C(=O)C)O)C)O)O)C(=O)\C=C\c3ccccc3)(C)C
InChI
1S/C30H28O8/c1-15-24(33)19(27(36)22(16(2)31)25(15)34)14-20-26(35)18-12-13-30(3,4)38-29(18)23(28(20)37)21(32)11-10-17-8-6-5-7-9-17/h5-13,33-37H,14H2,1-4H3/b11-10+
DEZFNHCVIZBHBI-ZHACJKMWSA-N
Descrizione generale
Azioni biochim/fisiol
PKCδ
Attenzione
Ricostituzione
Altre note
Gschwendt, M., et al. 1994. Biochem. Biophys. Res. Commun. 199, 93.
Gschwendt, M., et al. 1994. FEBS Lett.338, 85.
Gschwendt, M., et al. 1984. Cancer Lett.25, 177.
WGK 3