R3154
Reagent Alcohol
70%, used for histology tissue preparation
Sinonimo/i:
Ethanol, RGA, denatured alcohol
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic
Densità del vapore
1.59 (vs air)
Forma fisica
liquid
Limite di esplosione
3.1-27.7 % (lit.)
Concentrazione
70%
Colore
colorless
P. eboll.
78 °C (lit.)
Punto di fusione
-114 °C (lit.)
Densità
0.7905 g/cm3
applicazioni
hematology
histology
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Componenti
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 1
Punto d’infiammabilità (°F)
55.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
13 °C - closed cup