Documenti fondamentali
PZ0342
Sigma-Aldrich
PF-6274484
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
N-[4-[(3-Chloro-4-fluorophenyl)amino]-7-methoxy-6-quinazolinyl]-2-propenamide
Scegli un formato
5 MG
CHF 97.30
25 MG
CHF 320.00
CHF 97.30
Spedizione prevista il07 maggio 2025
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 97.30
25 MG
CHF 320.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C18H14ClFN4O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
372.78
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
CHF 97.30
Spedizione prevista il07 maggio 2025
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Colore
white to light brown
Solubilità
DMSO: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
FC(C=C1)=C(Cl)C=C1NC2=NC=NC3=CC(OC)=C(NC(C=C)=O)C=C32
InChI
1S/C19H16ClFN4O/c1-4-11(2)24-17-8-13-16(9-18(17)26-3)22-10-23-19(13)25-12-5-6-15(21)14(20)7-12/h4-10,24H,1-2H2,3H3,(H,22,23,25)
DTMQCGFVWWBONL-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
PF-6274484 is an irreversible EGFR kinase inhibitor that covalently reacts with active-site cysteine residues in the ATP binding pocket. PF-6274484 inhibits autophosphorylation of both wild type and mutant EGFR in tumor cells with IC50 values of 5.8 nM and 6.6 nM, respectively.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)