Documenti fondamentali
PZ0272
Sigma-Aldrich
PF-06260933 dihydrochloride
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
5-(4-Chloro-phenyl)-[3,3′]bipyridinyl-6,6′-diamine dihydrochloride
Scegli un formato
5 MG
CHF 103.00
25 MG
CHF 416.00
CHF 103.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 MG
CHF 103.00
25 MG
CHF 416.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C16H13ClN4 · 2HCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
369.68
Codice UNSPSC:
12352200
ID PubChem:
NACRES:
NA.77
CHF 103.00
Check Cart for Availability
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
≥98% (HPLC)
Stato
powder
Condizioni di stoccaggio
desiccated
Colore
white to beige
Solubilità
H2O: 20 mg/mL, clear
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
NC1=C(C2=CC=C(Cl)C=C2)C=C(C3=CN=C(N)C=C3)C=N1.[H]Cl
InChI
1S/C16H13ClN4.ClH/c17-13-4-1-10(2-5-13)14-7-12(9-21-16(14)19)11-3-6-15(18)20-8-11;/h1-9H,(H2,18,20)(H2,19,21);1H
ZKIFOIROEWYGKV-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
MAP4K4 inhibitor
PF-06260933 dihydrochloride is a MAP4K4 inhibitor.
Pittogrammi
Skull and crossbones
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Oral
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Jinpeng Li et al.
Cell death & disease, 8(8), e2965-e2965 (2017-08-05)
Endothelial-to-mesenchymal transition (EndMT) has been shown to contribute to organ fibrogenesis, and we have reported that the anti-EndMT effect of N-acetyl-seryl-aspartyl-lysyl-proline (AcSDKP) is associated with restoring expression of diabetes-suppressed fibroblast growth factor receptor (FGFR), the key anti-EndMT molecule. FGFR1 is