PZ0129
CP-380736
≥98% (HPLC)
Sinonimo/i:
6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-3,4-dihydroquinazolin-4-one, 6,7-Bis(2-methoxyethoxy)-4(3H)-quinazolinone, PF-00520893
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
≥98% (HPLC)
Forma fisica
powder
Colore
off-white to light tan
Solubilità
DMSO: ≥10 mg/mL
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
COCCOc1cc2N=CNC(=O)c2cc1OCCOC
InChI
1S/C14H18N2O5/c1-18-3-5-20-12-7-10-11(15-9-16-14(10)17)8-13(12)21-6-4-19-2/h7-9H,3-6H2,1-2H3,(H,15,16,17)
PMQWTUWLIGJTQD-UHFFFAOYSA-N
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Articoli
Our company offers many products related to EGFR for your research needs.
Discover Bioactive Small Molecules for Kinase Phosphatase Biology