PLA0125
Anti-GAPDH Antibody
rabbit polyclonal
Sinonimo/i:
G3PD, GAPD, GAPDH, HEL-S-162eP, aging-associated gene 9 protein, epididymis secretory sperm binding protein Li 162eP, peptidyl-cysteine S-nitrosylase GAPDH
About This Item
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Rabbit anti-GAPDH Antibody, Affinity Purified, Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Origine biologica
rabbit
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
affinity purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Grado
Powered by Bethyl Laboratories, Inc.
Reattività contro le specie
mouse, human
tecniche
immunohistochemistry: 1:100-1:500
western blot: 1:10,000-1:25,000
Numero d’accesso
NP_002037.2
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
Temperatura di conservazione
2-8°C
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
rabbit ... GAPDH(2597)
Immunogeno
Stato fisico
Altre note
Esclusione di responsabilità
Non trovi il prodotto giusto?
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)