Documenti fondamentali
Z677825
Finntip® Flex pipette tips
Finntip Flex 10, non-sterile, pack of 1000 ea (Bag)
Scegli un formato
1000 EA
CHF 78.30
CHF 78.30
Check Cart for Availability
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1000 EA
CHF 78.30
About This Item
Codice UNSPSC:
41121600
NACRES:
NB.01
CHF 78.30
Check Cart for Availability
Materiali
colorless tip
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
barrier: no
Confezionamento
pack of 1000 ea (Bag)
Produttore/marchio commerciale
Finn 94060120
Volume massimo
10 μL
Intervallo di volume
0.1-10 μL
Descrizione generale
Finntip Flex pipette tips are easy-to-use, soft, flexible high-end tips. They are molded with diamond polished tooling for an extra smooth tip surface, which prevents liquid retention and achieves better pipetting accuracy.
Altre note
Browse all pipette tips
Note legali
Finntip is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3