Z678155
Finnpipette® F3 variable volume pipette
volume 1-10 mL
Scegli un formato
CHF 384.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Scegli un formato
About This Item
CHF 384.00
Spedizione prevista il22 maggio 2025
Prodotti consigliati
Caratteristiche
color-coded red
electronic: no
single-channel
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Finn 4640070
Volume
1-10 mL
Descrizione generale
- Double action pipetting button with very light and smooth pipetting action
- Advanced Volume Gearing mechanism (AVG) ensures increased accuracy and precision
- Big display with white numbers on black background for increased visibility
- Color coded for easy tip volume recognition
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)