P6254
Prednisone
≥98% (HPLC), powder, anti-inflammatory activity
Sinonimo/i:
1,4-pregnadiene-17α,21-diol-3,11,20-trione, 1-cortisone, 17α,21-diidrossi-1,4-pregnadiene-3,11,20-trione, Diidrocortisone
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Prednisone, ≥98%
Origine biologica
synthetic
Sterilità
non-sterile
Saggio
≥98%
Stato
powder
Punto di fusione
236-238 °C (lit.)
Solubilità
chloroform/ethanol (1:1): 50 mg/mL, clear, colorless to light yellow
applicazioni
hematology
Condizioni di spedizione
ambient
Temperatura di conservazione
room temp
Stringa SMILE
O=C1C=C[C@@]2(C)C(CC[C@]([C@@](CC[C@@]3(C(CO)=O)O)([H])[C@]3(C)C4)([H])[C@]2([H])C4=O)=C1
InChI
1S/C21H26O5/c1-19-7-5-13(23)9-12(19)3-4-14-15-6-8-21(26,17(25)11-22)20(15,2)10-16(24)18(14)19/h5,7,9,14-15,18,22,26H,3-4,6,8,10-11H2,1-2H3/t14-,15-,18+,19-,20-,21-/m0/s1
XOFYZVNMUHMLCC-ZPOLXVRWSA-N
Informazioni sul gene
human ... NR3C1(2908)
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
STOT RE 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?