P5806
Pasteurella multocida toxin
lyophilized powder
Sinonimo/i:
PMT
About This Item
Prodotti consigliati
Sterilità
sterile-filtered
Livello qualitativo
Forma fisica
lyophilized powder
Confezionamento
vial of 50 μg toxin (Also contains 10 mM Tris, 0.1 M NaCl, and 0.1% sucrose, pH 8.3.)
Temperatura di conservazione
−20°C
Azioni biochim/fisiol
Caratteristiche e vantaggi
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Articoli
Cyclic nucleotides like cAMP modulate cell function via PKA activation and ion channels.