Documenti fondamentali
P4647
Sigma-Aldrich
Poly-L-tryptophan
mol wt 1,000-5,000
About This Item
Numero CAS:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352200
PM
1,000-5,000
Temperatura di conservazione
−20°C
InChI
1S/C11H12N2O2/c12-9(11(14)15)5-7-6-13-10-4-2-1-3-8(7)10/h1-4,6,9,13H,5,12H2,(H,14,15)
QIVBCDIJIAJPQS-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Molecular weights based on viscosity. Also assayed by MALLS
Altre note
For additional technical information on polyamino acids please visit the Polyamino acid FAQ resource.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)