Documenti fondamentali
1.11748
Supelco
Phenol red sodium salt
pH indicator, ACS
Sinonimo/i:
Phenol red sodium salt
Scegli un formato
5 G
CHF 66.80
CHF 66.80
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 G
CHF 66.80
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C19H13NaO5S
Numero CAS:
Peso molecolare:
376.36
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12171502
Numero indice EU:
252-057-8
NACRES:
NA.21
CHF 66.80
Spedizione prevista il28 maggio 2025
Richiedi un ordine bulk
Nome del prodotto
Phenol red sodium salt, indicator ACS
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Perdita
≤8.0% loss on drying, 110°C
visual transition interval
1.2-3.0, brown-orange to yellow(1st transition range)
6.5-8, brownish-yellow to red-violet(2nd transition range)
Punto di fusione
285 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
[Na+].[S]1(=O)(=O)OC(c4c1cccc4)(c3ccc(cc3)[O-])c2ccc(cc2)O
InChI
1S/C19H14O5S.Na/c20-15-9-5-13(6-10-15)19(14-7-11-16(21)12-8-14)17-3-1-2-4-18(17)25(22,23)24-19;/h1-12,20-21H;/q;+1/p-1
HKHYOKBQJILTEI-UHFFFAOYSA-M
Risultati analitici
1st transition range: pH 1.2 - pH 3.0brownish orange - yellow
2nd transition range: pH 6.5 - pH 8.0brownish yellow - red violet
Appearance of solution: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 8.0 %
Transition range (according to ACS): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3