Documenti fondamentali
8.01268
Sigma-Aldrich
2-Aminobenzothiazole
for synthesis
Sinonimo/i:
2-Aminobenzothiazole, 2-Benzothiazolylamine
Scegli un formato
50 G
CHF 35.20
250 G
CHF 145.00
CHF 35.20
Disponibilità
Spedizione prevista il09 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 G
CHF 35.20
250 G
CHF 145.00
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C7H6N2S
Numero CAS:
Peso molecolare:
150.20
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352116
Numero indice EU:
205-268-4
NACRES:
NA.22
CHF 35.20
Disponibilità
Spedizione prevista il09 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Forma fisica
crystals
Punto di fusione
127-130 °C
Temperatura di conservazione
2-30°C
InChI
1S/C7H6N2S/c8-7-9-5-3-1-2-4-6(5)10-7/h1-4H,(H2,8,9)
UHGULLIUJBCTEF-UHFFFAOYSA-N
Risultati analitici
Assay (HClO₄): ≥ 98.0 %
Melting range (lower value): ≥ 127 °C
Melting range (upper value): ≤ 130 °C
Identity (IR): passes test
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2