Documenti fondamentali
303518
Sigma-Aldrich
Ossido di tantalio V
Tantalum(V) oxide
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
99% trace metals basis
Sinonimo/i:
Ossido di tantalio
Scegli un formato
25 G
CHF 120.00
100 G
CHF 428.00
CHF 120.00
Spedizione prevista il12 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 G
CHF 120.00
100 G
CHF 428.00
About This Item
Formula condensata:
Ta2O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
441.89
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352303
ID PubChem:
NACRES:
NA.23
CHF 120.00
Spedizione prevista il12 marzo 2025
Richiedi un ordine bulk
Livello qualitativo
Saggio
99% trace metals basis
Forma fisica
powder
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: catalyst
core: tantalum
Densità
8.2 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
O=[Ta](=O)O[Ta](=O)=O
InChI
1S/5O.2Ta
PBCFLUZVCVVTBY-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Il pentossido di tantalio, essendo un dielettrico, è usato dall′industria elettronica per la produzione di condensatori.
Applicazioni
L'ossido di tantalio viene mescolato con il silicio nella struttura del dielettrico di gate.[1] Può essere utilizzato per sintetizzare setacci molecolari mesoporosi esagonali di ossido di tantalio.[2]La deposizione mediante fascio ionico di film di ossido di tantalio è stata studiata per possibili applicazioni come rivestimento ottico.[3]Può essere utilizzato nella produzione di vetri ottici per lenti e in circuiti elettronici.
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Synthesis and characterization of hexagonally packed mesoporous tantalum oxide molecular sieves.
Antonelli DM and Ying JY
Chemistry of Materials, 8(4), 874-881 (1996)
Intermixing at the tantalum oxide/silicon interface in gate dielectric structures.
Alers GB, et al.
Applied Physics Letters, 73(11), 1517-1519 (1998)
Effects of oxygen content on the optical properties of tantalum oxide films deposited by ion-beam sputtering.
H Demiryont et al.
Applied optics, 24(4), 490-490 (1985-02-15)
Questions
Reviews
1 of 1 reviewers received a sample product or took part in a promotion
Active Filters
  1. Mississauga, Ontario, Canada
    • Review 1
    • Votes 0
    5 out of 5 stars.
    Product is A-OK
    no complaints from the scientists using the product.