P3766
Phorbol 12-myristate 13-acetate 4-O-methyl ether
Sinonimo/i:
MPMA
About This Item
Prodotti consigliati
Temperatura di conservazione
−20°C
Livello qualitativo
Stringa SMILE
CCCCCCCCCCCCCC(=O)O[C@@H]1[C@@H](C)[C@@]2(O)C(C=C(CO)C[C@@]3(OC)C2C=C(C)C3=O)C4C(C)(C)[C@]14OC(C)=O
InChI
1S/C37H58O8/c1-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-30(40)44-33-25(3)36(42)28(31-34(5,6)37(31,33)45-26(4)39)21-27(23-38)22-35(43-7)29(36)20-24(2)32(35)41/h20-21,25,28-29,31,33,38,42H,8-19,22-23H2,1-7H3/t25-,28+,29-,31-,33-,35-,36-,37-/m1/s1
VCWNAJUHTLWQQT-XCHBPHIQSA-N
Azioni biochim/fisiol
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK 3
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Articoli
Cancer research has revealed that the classical model of carcinogenesis, a three step process consisting of initiation, promotion, and progression, is not complete.