Documenti fondamentali
P3626
Sigma-Aldrich
Phe-Gly-Gly-Phe
≥97% (HPLC)
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C22H26N4O5
Numero CAS:
Peso molecolare:
426.47
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352202
ID PubChem:
Saggio
≥97% (HPLC)
Stato
solid
Temperatura di conservazione
−20°C
Stringa SMILE
NC(Cc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)NCC(=O)NC(Cc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C22H26N4O5/c23-17(11-15-7-3-1-4-8-15)21(29)25-13-19(27)24-14-20(28)26-18(22(30)31)12-16-9-5-2-6-10-16/h1-10,17-18H,11-14,23H2,(H,24,27)(H,25,29)(H,26,28)(H,30,31)
NWFLONJLUJYCNS-UHFFFAOYSA-N
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)