Documenti fondamentali
MABT134
Sigma-Aldrich
Anti-VE-cadherin Antibody, clone BV6
clone BV6, from mouse
Sinonimo/i:
Cadherin-5, 7B4 Antigen
Scegli un formato
100 μL
CHF 423.00
CHF 423.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1286
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 μL
CHF 423.00
About This Item
Codice UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
CHF 423.00
Spedizione prevista il31 maggio 2025
Per il tuo target è disponibile un anticorpo ricombinante privo di conservanti. Prova ZRB1286
Richiedi un ordine bulk
Origine biologica
mouse
Livello qualitativo
Forma dell’anticorpo
purified immunoglobulin
Tipo di anticorpo
primary antibodies
Clone
BV6, monoclonal
Reattività contro le specie
human
tecniche
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotipo
IgG2aκ
N° accesso NCBI
N° accesso UniProt
Condizioni di spedizione
wet ice
modifica post-traduzionali bersaglio
unmodified
Informazioni sul gene
human ... CDH5(1003)
Categorie correlate
Descrizione generale
La caderina vascolare endoteliale (VE caderina) umana è una molecola di adesione dipendente dal calcio localizzata specificamente a livello delle giunzioni cellula-cellula. La VE-caderina è presente in tutti i tipi di endotelio (vene, arterie, capillari e grandi vasi). Le caderine sono proteine di adesione cellula-cellula dipendente dal calcio. Preferenzialmente hanno delle interazioni omofiliche e connettono le cellule tra loro. Potrebbero quindi contribuire al sorting di diversi tipi di cellule. Si pensa che la VE-caderina giochi un importante ruolo nella biologia delle cellule endoteliali attraverso il controllo della coesione e dell'organizzazione delle giunzioni intercellulari. Inoltre la VE-caderina si associa con l'alfa-catenina ed è quindi connessa al il citoscheletro cellulare.
Immunogeno
Cellule HUVEC
Applicazioni
Categoria di ricerca
Struttura cellulare
Immunocitochimica: una diluizione 1:500 di un lotto rappresentativo ha rilevato la VE-caderina nelle giunzioni cellula-cellula tra cellule HUVEC.
Immunostochimica: diluizioni 1:10-1:20 di un lotto rappresentativo sono state utilizzate da un laboratorio indipendente su sezioni di tessuto incluse in paraffina. Si raccomanda la fissazione con formalina tamponata per non più di 12 ore. E consigliato inoltre il recupero dell'antigene ad alta temperatura in tampone citrato (N. Cat. 21545). L'anticorpo può essere inoltre utilizzato su cellule o sezioni ottenute con criostato fissate con acetone usando una colorazione mediante immunoperossidasi (ad es. IHC Select Detection Kit, N. Cat. DAB150)
Citometria a Flusso: un lotto rappresentativo è stato utilizzato in presenza di Ca2+. N.B.: Utilizzare PBS + 2-5mM EDTA per il distacco delle cellule.
Western Blot: potrebbe essere necessario l′uso di condizioni non riducenti. Necessaria la presenza di Ca2+ nel tampone (2-5 mM).
Questo anticorpo anti-VE-caderina, clone BV6, è validato per l'uso in WB, IC, FC, IH(P) per il rilevamento della VE-caderina.
Sottocategoria di ricerca
Adesione (CAM)
Qualità
Testato con metodica Western blot su lisati di cellule HUVEC.
Western blotting: una diluizione 1:2.000 di questo anticorpo ha rilevato la VE-caderina nel lisato di cellule HUVEC.
Descrizione del bersaglio
Visualizzato a ~120 kDa.
Il peso molecolare calcolato è di 82 kDa, ma la posizione osservata corrisponde a ~90-140 kDa essendo la proteina glicosilata.
Linkage
Sostituisce: MAB1989
Stato fisico
Formato: purificato
IgG2aκ monoclonali di topo purificate in tampone contenente tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con lo 0,05% di azoturo di sodio.
Purificazione con proteina G
Stoccaggio e stabilità
Stabile per 1 anno dalla data di ricevimento a 2-8 °C.
Risultati analitici
Controllo
Lisato di cellule HUVEC.
Altre note
Concentrazione: per la concentrazione specifica del lotto, fare riferimento al Certificato di Analisi.
Esclusione di responsabilità
Salvo diversa indicazione nel nostro catalogo o in altra documentazione fornita dall′azienda insieme al prodotto, i nostri prodotti sono destinati esclusivamente a scopi di ricerca e non devono essere utilizzati per altre finalità, inclusi a titolo esemplificativo ma non esaustivo, fini commerciali non autorizzati, applicazioni diagnostiche in vitro, usi terapeutici ex vivo o in vivo o qualsiasi altro tipo di assunzione o applicazione rivolta agli esseri umani o agli animali.
Non trovi il prodotto giusto?  
Raccomandato
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 1
Visita l’Archivio dei documenti
Florian A Gegenfurtner et al.
Journal of cell science, 131(10) (2018-05-05)
Developmental processes, such as angiogenesis, are associated with a constant remodeling of the actin cytoskeleton in response to different mechanical stimuli. The mechanosensitive transcription factors MRTF-A (MKL1) and YAP (also known as YAP1) are important mediators of this challenging adaptation
Yi Jin et al.
Nature cardiovascular research, 1(12), 1156-1173 (2023-11-08)
Vascular endothelial (VE)-cadherin in endothelial adherens junctions is an essential component of the vascular barrier, critical for tissue homeostasis and implicated in diseases such as cancer and retinopathies. Inhibitors of Src cytoplasmic tyrosine kinase have been applied to suppress VE-cadherin
Noritoshi Nagaya et al.
Circulation, 108(7), 889-895 (2003-07-02)
Circulating endothelial progenitor cells (EPCs) migrate to injured vascular endothelium and differentiate into mature endothelial cells. We investigated whether transplantation of vasodilator gene-transduced EPCs ameliorates monocrotaline (MCT)-induced pulmonary hypertension in rats. We obtained EPCs from cultured human umbilical cord blood
Maibritt Kretschmer et al.
Journal of cell science, 136(2) (2023-02-01)
Notch signaling is critical for many developmental and disease-related processes. It is widely accepted that Notch has a mechanotransduction module that regulates receptor cleavage. However, the role of biomechanical properties of the cellular environment in Notch signaling in general is
Pan Liu et al.
Biotechnology and bioengineering, 118(1), 423-432 (2020-09-25)
Vascular leak is a key driver of organ injury in diseases, and strategies that reduce enhanced permeability and vascular inflammation are promising therapeutic targets. Activation of the angiopoietin-1 (ANG1)-Tie2 tyrosine kinase signaling pathway is an important regulator of vascular quiescence.