P2250
D-Pantothenic acid hemicalcium salt
≥98% (TLC)
Sinonimo/i:
(R)-(+)-N-(2,4-Dihydroxy-3,3-dimethyl-1-oxobutyl)-β-alanine hemicalcium salt, Calcium D-pantothenate, Vitamin B5
About This Item
Prodotti consigliati
Origine biologica
synthetic (organic)
Saggio
≥98% (TLC)
Forma fisica
powder
Colore
white to off-white
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
CC(C)(CO)[C@@H](O)C(=O)NCCC(=O)O[Ca]OC(=O)CCNC(=O)[C@H](O)C(C)(C)CO
InChI
1S/2C9H17NO5.Ca/c2*1-9(2,5-11)7(14)8(15)10-4-3-6(12)13;/h2*7,11,14H,3-5H2,1-2H3,(H,10,15)(H,12,13);/q;;+2/p-2/t2*7-;/m00./s1
FAPWYRCQGJNNSJ-UBKPKTQASA-L
Applicazioni
Azioni biochim/fisiol
Proprietà fisiche
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1