P1178
Phloroglucinol
suitable for plant cell culture, BioReagent
Sinonimo/i:
1,3,5-Trihydroxybenzene
Scegli un formato
About This Item
Prodotti consigliati
Nome Commerciale
BioReagent
Stato
powder
tecniche
cell culture | plant: suitable
applicazioni
agriculture
Stringa SMILE
Oc1cc(O)cc(O)c1
InChI
1S/C6H6O3/c7-4-1-5(8)3-6(9)2-4/h1-3,7-9H
QCDYQQDYXPDABM-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1 - STOT SE 3
Organi bersaglio
Respiratory system
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 2
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)