Documenti fondamentali
P1009
Sigma-Aldrich
1,2-propandiolo
Sinonimo/i:
Propilenglicole
About This Item
Formula condensata:
CH3CH(OH)CH2OH
Numero CAS:
Peso molecolare:
76.09
Beilstein:
1340498
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352103
Densità del vapore
2.62 (vs air)
Tensione di vapore
0.08 mmHg ( 20 °C)
Saggio
≥99% (GC)
Temp. autoaccensione
779 °F
Limite di esplosione
12.5 %
Indice di rifrazione
n20/D 1.432 (lit.)
P. ebollizione
187 °C (lit.)
Punto di fusione
−60 °C (lit.)
Densità
1.036 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
CC(O)CO
InChI
1S/C3H8O2/c1-3(5)2-4/h3-5H,2H2,1H3
DNIAPMSPPWPWGF-UHFFFAOYSA-N
Sostituito da
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
217.4 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
103 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 9
1 of 9
1,2-propandiolo analytical standard
Supelco
12279
1,2-propandiolo
2,3-Butanediol 98%
Sigma-Aldrich
B84904
2,3-Butanediol
Etilenglicole ReagentPlus®, ≥99%
Sigma-Aldrich
102466
Etilenglicole
Propilenglicole United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
USP
1576708
Propilenglicole
1,2-propandiolo Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Supelco
PHR1051
1,2-propandiolo
Collagene Bornstein and Traub Type I, solid, BioReagent, suitable for cell culture
Sigma-Aldrich
C9791
Collagene
Etilenglicole anhydrous, 99.8%
Sigma-Aldrich
324558
Etilenglicole